missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol |
| CAS | 60838-60-0 |
| Molekylær formel | C6H4F10O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluorohexan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F10O/c7-2(8)4(11,12)6(15,16)5(13,14)3(9,10)1-17/h2,17H,1H2 |
| SMIL | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluorohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.08 |
| Formel vægt | 282.0102 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?