missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30353207
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353207 250 mg
30360685 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD210625250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol
CAS 60838-60-0
Molekylær formel C6H4F10O
Mængde 250 mg
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluorohexan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C6H4F10O/c7-2(8)4(11,12)6(15,16)5(13,14)3(9,10)1-17/h2,17H,1H2
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluorohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 282.08
Formel vægt 282.0102
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.