Få mere at vide
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30364305
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30364305 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30364305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD210625100MG
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol
CAS 60838-60-0
Molekylær formel C6H4F10O
Mængde 100 mg
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluorohexan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C6H4F10O/c7-2(8)4(11,12)6(15,16)5(13,14)3(9,10)1-17/h2,17H,1H2
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluorohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 282.08
Formel vægt 282.0102