Få mere at vide
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-octen, TRC
Artikelnummer. 30136908
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136908 500 mg
30040385 100 mg
30040516 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP999228500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25291-17-2
Molekylær formel C8H3F13
Molekylvægt (g/mol) 346.09
Synonym 1-Octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- (8CI, 9CI, ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octene (ACI), (Perfluorohexyl)ethene, (Perfluorohexyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-octene, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooct-1-ene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene, 1H,1H,2H-Tridecafluoro-1-octene, C 60LF, Cheminox PFHE, ET 600, ET 600 (fluorocompound), F 1620, TE 6
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F13/c1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h2H,1H2
Formel vægt 346.0027