Få mere at vide
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen, TRC
Artikelnummer. 30427452
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30427452 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30427452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9992482.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
CAS 19430-93-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H3 F9
Mængde 2.5 g
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene, (Perfluorobutyl)ethene, (Perfluorobutyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-hexene, 1-(Perfluorobutyl)ethene, 1H,1H,2H-Nonafluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexene, 6,6,6,5,5,4,4,3,3-Nonafluoro-1-hexene, Cheminox PFBE, F 1420, Zonyl PFBE
InChI formel InChI=1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-ene
Molekylvægt (g/mol) 246.074
Formel vægt 246.0091
Procent renhed >95