Få mere at vide
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-hexen, 97%
Artikelnummer. 11393776
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393776 25 g 25g
11383776 5 g 5g
11303786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16834.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19430-93-4 | C6H3F9 | 246,076 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19430-93-4
Molekylær formel C6H3F9
Molekylvægt (g/mol) 246.076
MDL nummer MFCD00042338
InChI nøgle GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorobutyl ethylene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene, perfluorobutylethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-hexene, 1h,1h,2h-perfluorohexene, perfluorobutyl ethene, 1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene, perfluoro-n-butyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluorohex-1-ene
PubChem CID 88054
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhex-1-en
SMIL C=CC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Tæthed 1.457
Kogepunkt 59 °C til 60 °C
Flammepunkt Ingen
Lineær formel CF3(CF2)3CH=CH2
Brydningsindeks 1.289
Mængde 25 g
Beilstein 1819716
Formel vægt 246.08
Procent renhed 97%