Få mere at vide
1H, 1H, 2H-Perfluor-1-dodecen, 97%
Artikelnummer. 11349265
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349265 5 g 5g
11359265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349265 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16591.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 30389-25-4 | C12H3F21 | 546,122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30389-25-4
Molekylær formel C12H3F21
Molekylvægt (g/mol) 546.122
MDL nummer MFCD00042346
InChI nøgle UCHSAVGOZUCXHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-dodecene, acmc-20aplc, n-perfluorodecyl ethylene, heneicosafluorodecyl-ethylene, 1h,1h,2h-perfluorododec-1-ene, heneicosafluorodecyl ethylene
PubChem CID 121692
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorodec-1-en
SMIL C=CC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Tæthed 1.711
Kogepunkt 71°C to 72°C (14 mmHg)
Lineær formel CF3(CF2)9CH=CH2
Brydningsindeks 1.305
Mængde 5 g
Beilstein 2493721
Formel vægt 546.12
Procent renhed 97%