Få mere at vide
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene, TRC
Artikelnummer. 30137652
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137652 25 g
17978899 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27062325G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21652-58-4
Molekylær formel C10 H3 F17
Molekylvægt (g/mol) 446.11
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decene
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H3F17/c1-2-3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h2H,1H2
Formel vægt 445.9963
Procent renhed >95%