Få mere at vide
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11365299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365299 100 g 100g
11345299 5 g 5g
11355299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20231.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene can be used to prepare perfluorononan-1-oic acid. Appliance Paint, Boat Paint, Buidling. It con be used as monomer and key intermediate of fluoro silicon surfactant.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21652-58-4
Molekylær formel C10H3F17
Molekylvægt (g/mol) 446.11
MDL nummer MFCD00039246
InChI nøgle NKAMGQZDVMQEJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h-perfluoro-1-decene, perfluoro-n-octyl ethylene, perfluorooctyl ethylene, tridecafluoro 1-decene, 1h,1h,2h-perfluorodec-1-ene, 1h,1h,2h-heptadecafluoro-1-decene, perfluoroctyl ethylene, cf3 cf2 7ch=ch2, 1-heptadecafluorooctyl ethene
PubChem CID 88990
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Tæthed 1.68
Kogepunkt 146°C to 147°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Lineær formel CF3(CF2)7CH=CH2
Brydningsindeks 1.3033
Mængde 100 g
Beilstein 2066558
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 446.11
Procent renhed 99%