Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11490478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490478 25 g 25g
11480478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24620.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.70 DKK
    2887.65 DKK / 25g
    Spare 718.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51851-37-7 | C14H19F13O3Si | 510,367 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan bruges som en aktiv komponent i fluormodificerede ORMOCER-belægningsmaterialer (organisk modificeret keramik). Det er en fluorbaseret polymer med lav overfladefri energi, forbedrer dens anti-adhæsive adfærd af polære og ikke-polære stoffer. Dens befugtningsegenskab virker ved at afvise vandig elektrolytopløsning væk fra metalliske substrater og giver derved beskyttelse til metalsubstrat mod korrosion. Det bruges til overflademodifikation af glasnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan anvendes som en aktiv komponent i fluormodificerede ORMOCER-belægningsmaterialer (organisk modificeret keramik). Det er en fluorbaseret polymer med lav overfladefri energi, forbedrer dens anti-adhæsive adfærd af polære og ikke-polære stoffer. Dens befugtningsegenskab virker ved at afvise vandig elektrolytopløsning væk fra metalliske substrater og giver derved beskyttelse til metalsubstrat mod korrosion. Det bruges til overflademodifikation af glasnanopartikler.
Opløselighed Blandbar med
alkohol, aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51851-37-7
Molekylær formel C14H19F13O3Si
Molekylvægt (g/mol) 510.367
MDL nummer MFCD00042333
InChI nøgle AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane
PubChem CID 103991
IUPAC navn triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMIL CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 220 °C
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Smeltepunkt <-38 °C
Mængde 25 g
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Brydningsindeks 1.345
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.333
Lineær formel CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 510.37
Procent renhed 97%