Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-perfluoroctyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339285
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11339285
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16606.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78560-45-9 | C8H4Cl3F13Si | 481.534 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan anvendes til silanisering af siliciumwafer. Selvsamlede monolag behandlet med dette, fungerer som et anti-klæbende lag og frigiver hærdede poly(dimethylsiloxaner). Det bruges også til at fremstille kemiske overflademønstre af selvsamlede monolag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan anvendes til silanisering af siliciumwafer. Selvsamlede monolag behandlet med dette, fungerer som et anti-klæbende lag og frigiver hærdede poly(dimethylsiloxaner). Det bruges også til at fremstille kemiske overflademønstre af selvsamlede monolag.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran, tetrhydropyran, toluen og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Uforeneligt med vand, stærke oxidationsmidler, alkoholer, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78560-45-9
Molekylær formel C8H4Cl3F13Si
Molekylvægt (g/mol) 481.534
MDL nummer MFCD00042363
InChI nøgle PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane
PubChem CID 123578
IUPAC navn trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMIL C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 192°C
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Mængde 50 g
FN nummer UN2987
Beilstein 6154526
Flammepunkt 87°C (189°F)
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Formel vægt 481.55
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.352
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.638