Få mere at vide
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltrichlorosilan, 97%
Artikelnummer. 11329285
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329285 10 g 10g
11339285 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16606.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.34 DKK
    799.65 DKK / 10g
    Spare 174.69 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78560-45-9 | C8H4Cl3F13Si | 481,534 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan anvendes til silanisering af siliciumwafer. Selvsamlede monolag behandlet med dette, fungerer som et anti-klæbende lag og frigiver hærdede poly(dimethylsiloxaner). Det bruges også til at fremstille kemiske overflademønstre af selvsamlede monolag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan anvendes til silanisering af siliciumwafer. Selvsamlede monolag behandlet med dette, fungerer som et anti-klæbende lag og frigiver hærdede poly(dimethylsiloxaner). Det bruges også til at fremstille kemiske overflademønstre af selvsamlede monolag.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran, tetrhydropyran, toluen og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Uforeneligt med vand, stærke oxidationsmidler, alkoholer, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78560-45-9
Molekylær formel C8H4Cl3F13Si
Molekylvægt (g/mol) 481.534
MDL nummer MFCD00042363
InChI nøgle PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane
PubChem CID 123578
IUPAC navn trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMIL C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 192 °C
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Mængde 10 g
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Brydningsindeks 1.352
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.638
FN nummer UN2987
Beilstein 6154526
Opløselighedsinformation Blandet med tetrahydrofuran, tetrhydropyran, toluen og andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 481.55
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecaflu orooctyl)silane