Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilan, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 189 °C til 190 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 51 °C (123 °F) |
| Brydningsindeks | 1.35 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.55 |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 6153667 |
| Formel vægt | 461.13 |
| Vis mere |