Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilan, 97%
Artikelnummer. 11309285
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309285 5 g 5g
11319285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16605.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 73609-36-6 | C9H7Cl2F13Si | 461,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73609-36-6
Molekylær formel C9H7Cl2F13Si
Molekylvægt (g/mol) 461.12
MDL nummer MFCD00042360
InChI nøgle VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane
PubChem CID 123573
IUPAC navn dichlor-methyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMIL C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 189 °C til 190 °C
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Mængde 5 g
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Brydningsindeks 1.35
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.55
FN nummer UN2920
Beilstein 6153667
Formel vægt 461.13
Procent renhed 97%