Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilan, 97%
Artikelnummer. 11445300
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445300 10 g 10g
11435300 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044543.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440,70 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan, kan anvendes til fremstilling af dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8-tridecafluoroctyl)-silanol. Denne reaktion kræver reagens H2O , (NH4)2CO3, NaCl og opløsningsmiddel diethylether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102488-47-1
Molekylær formel C10H10ClF13Si
Molekylvægt (g/mol) 440.70
MDL nummer MFCD00042359
InChI nøgle AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
IUPAC navn chlor-dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMIL C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 189 °C til 191 °C
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Flammepunkt 52 °C (180 °F)
Brydningsindeks 1.3453
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.461 g/mL
FN nummer UN2986
Beilstein 7040835
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 440.71
Procent renhed 97%