Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilan, 97%
Artikelnummer. 11435300
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435300 2 g 2g
11445300 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044543.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440,70 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan, kan anvendes til fremstilling af dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8-tridecafluoroctyl)-silanol. Denne reaktion kræver reagens H2O , (NH4)2CO3, NaCl og opløsningsmiddel diethylether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102488-47-1
Molekylær formel C10H10ClF13Si
Molekylvægt (g/mol) 440.70
MDL nummer MFCD00042359
InChI nøgle AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
IUPAC navn chlor-dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMIL C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 189°C to 191°C
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN2986
Beilstein 7040835
Flammepunkt 52°C (180°F)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 440.71
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.3453
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.461 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane