Få mere at vide
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroctanol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol bruges til at fremstille fluoreret aromatisk diamin ved at reagere
med 2-(4-nitrophenoxy)-4-nitrophenol gennem Mitsunobu-reaktion, som man reagerer med dianhydrider såsom 4,4′ -(hexafluorisopropyliden)diphthalsyreanhydrid (6FDA), pyromellitsyredianhydrid (PMDA) og benzophenontetracarboxylsyredianhydrid (BTDA) til fremstilling af polyimider.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
med 2-(4-nitrophenoxy)-4-nitrophenol gennem Mitsunobu-reaktion, som man reagerer med dianhydrider såsom 4,4′ -(hexafluorisopropyliden)diphthalsyreanhydrid (6FDA), pyromellitsyredianhydrid (PMDA) og benzophenontetracarboxylsyredianhydrid (BTDA) til fremstilling af polyimider.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol |
| Tæthed | 1.68 |
| Kogepunkt | 90 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 91 °C (195 °F) |
| Brydningsindeks | 1.314 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1992757 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform og methanol. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 364.11 |
| Procent renhed | 97% |