Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol, 97%
Artikelnummer. 11400711
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11400711
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20156.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 647-42-7 | C8H5F13O | 364.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctanol bruges til at fremstille fluoreret aromatisk diamin ved at reagere
med 2-(4-nitrophenoxy)-4-nitrophenol gennem Mitsunobu-reaktion, som man reagerer med dianhydrider såsom 4,4′ -(hexafluorisopropyliden)diphthalsyreanhydrid (6FDA), pyromellitsyredianhydrid (PMDA) og benzophenontetracarboxylsyredianhydrid (BTDA) til fremstilling af polyimider.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 647-42-7
Molekylær formel C8H5F13O
Molekylvægt (g/mol) 364.106
MDL nummer MFCD00042143
InChI nøgle GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol
PubChem CID 69537
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctan-1-ol
SMIL C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Tæthed 1.68
Kogepunkt 90°C (20 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.314
Mængde 250 g
Beilstein 1992757
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Formel vægt 364.11
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol