Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium |
| CAS | 27619-94-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H4 F13 O3 S . Na |
| Koncentration | 50 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6:2 FTS, H4PFOS, 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate, sodium salt, 6:2 FTS sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Vis mere |