Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyliodid, TRC
Artikelnummer. 30418097
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
Product Code. Mængde
30418097 10 g
1 options
Product Code. 30418097 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP28637010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide
CAS 2043-55-2
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H4 F9 I
Mængde 10 g
Synonym Hexane','1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-iodohexane (ACI), 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorohexane, 1-Iodo-2-(perfluorobutyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane, 1-Perfluorobutyl-2-iodoethane, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide, 2-(Nonafluorobutyl)ethyl iodide, 2-(Perfluorobutyl)ethyl iodide, 2-Perfluorobutyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl iodide
InChI formel InChI=1S/C6H4F9I/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h1-2H2
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-6-iodohexan
Molekylvægt (g/mol) 373.986
Formel vægt 373.921
Procent renhed >95