Få mere at vide
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorhexanol, TRC
Artikelnummer. 30003244
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30003244 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2862355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol
CAS 2043-47-2
Molekylær formel C6 H5 F9 O
Mængde 5 g
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-n-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanol, 2-(Perfluorobutyl)ethanol, 2-(Perfluorobutyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexanol, 4:2 FTOH, A 1420, Perfluorobutylethanol, TEOH 4
InChI formel InChI=1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
SMIL OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 264.09
Formel vægt 264.0197