Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 13C2 (1,2-13C2) sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium |
| CAS | 2708218-88-4 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | 13C2 C4 H4 F9 O3 S . Na |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 13C2-4:2 FTSNa, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanesulfonic Acid Sodium Salt-13C2, 13C2-4:2 FTS, Sodium 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane Sulfonate-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F9O3S.Na/c7-3(8,1-2-19(16,17)18)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;/h1-2H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro(1,2-^{13}C_{2})hexane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.12 |
| Vis mere |