Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecane Acetate |
| CAS | 37858-05-2 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C14 H7 F21 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl Acetate, 1-Dodecanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-','1-acetate (ACI), 1-Dodecanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-','acetate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7F21O2/c1-4(36)37-3-2-5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)11(27,28)12(29,30)13(31,32)14(33,34)35/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 606.171 |
| Vis mere |