Få mere at vide
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorododecan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30425344
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30425344 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30425344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286225250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol
CAS 865-86-1
Molekylær formel C12 H5 F21 O
Mængde 250 mg
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydrohenicosafluorododecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorododecanol, 10:2 FTOH, 10:2 Fluorotelomer alcohol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecanol, 2-(Perfluorodecyl)ethanol, 2-(Perfluorodecyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12','12,12-Heneicosafluorododecan-1-ol, 3-(Perfluorodecyl)ethanol, A 2020, A 2020 (fluoro compound), PFA 10
InChI formel InChI=1S/C12H5F21O/c13-3(14,1-2-34)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h34H,1-2H2
SMIL OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 564.13
Formel vægt 564.0005