Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30137446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137446 5 g
30134857 10 g
17948259 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9997235G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101947-16-4
Molekylær formel C16 H19 F17 O3 Si
Molekylvægt (g/mol) 610.38
Synonym (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane, (Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyltriethoxysilane, 1-(Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 17F, 17F (silane), 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyltriethoxysilane, AC-FAS, AY 43-158E, F 1060, FAS, SIH 5841.2, Triethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl) silane, [2-(Perfluorooctyl)ethyl]triethoxysilane, Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)-
IUPAC navn triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,heptadecafluorodecyl) silan
SMIL CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H19F17O3Si/c1-4-34-37(35-5-2,36-6-3)8-7-9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h4-8H2,1-3H3
Formel vægt 610.0832
Procent renhed >95%