Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecylamine |
| CAS | 30670-30-5 |
| Molekylær formel | C10H6NF17 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanamine, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecylamine, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecylamine, 2-(Perfluorooctyl)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F17N/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2,28H2 |
| SMIL | NCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.13 |
| Formel vægt | 463.0229 |