missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30419677
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419677 250 mg
30411793 100 mg
30410970 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286480250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 37858-04-1
Molekylær formel C12 H7 F17 O2
Molekylvægt (g/mol) 506.1556
Synonym 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acetate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1-acetate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, acetate (9CI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl acetate
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acetate
SMIL CC(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Acetate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7F17O2/c1-4(30)31-3-2-5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)11(25,26)12(27,28)29/h2-3H2,1H3
Formel vægt 506.0175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.