Få mere at vide
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluor-1-iodooctan, 97%, stikk. med kobber
Artikelnummer. 11395339
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395339 5 g 5g
11305349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20984.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2043-57-4 | C8H4F13I | 474,004 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
De er vigtige mellemprodukter i syntesen af organiske fluorprodukter. Det har også vist sig at have potentielle østrogene virkninger.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra alkalimetaller, lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2043-57-4
Molekylær formel C8H4F13I
Molekylvægt (g/mol) 474.004
MDL nummer MFCD00039410
InChI nøgle NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
PubChem CID 74888
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluor-8-iodoctan
SMIL C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt ∼20 °C
Tæthed 1.94
Kogepunkt 178 °C til 180 °C
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Brydningsindeks 1.36
Mængde 5 g
Beilstein 1887105
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 474
Procent renhed 97%