Få mere at vide
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodohexan, 97%
Artikelnummer. 11461067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461067 25 g 25g
11451067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24075.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 2043-55-2 | C6H4F9I | 373,988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2043-55-2
Molekylær formel C6H4F9I
Molekylvægt (g/mol) 373.988
MDL nummer MFCD00039409
InChI nøgle CXHFIVFPHDGZIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorohexyl iodide, 2-perfluorobutyl ethyl iodide, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo, 1h,1h,2h,2h-nonafluorohexyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-nonafluorohexane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorohexyliodide, 2-nonafluorobutyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorohexane, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iodohexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo-hexane
PubChem CID 74887
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-6-iodhexan
SMIL C(CI)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Smeltepunkt -25 °C
Tæthed 1.94
Kogepunkt 138 °C til 140 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.37
Mængde 25 g
Beilstein 1870862
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 373.99
Procent renhed 97%