missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol |
| CAS | 80806-68-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C9H7OF13 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononanol, 1-Nonanol','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro- (9CI','ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoro-1-nonanol (ACI), 3-(Perfluorohexyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoronon-1-ol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F13O/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h23H,1-3H2 |
| SMIL | OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.13 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?