Få mere at vide
1H,1H,2H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol, TRC
Artikelnummer. 30457152
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457152 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7750831G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol
CAS 80806-68-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C9H7OF13
Mængde 1 g
Synonym 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononanol, 1-Nonanol','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro- (9CI','ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoro-1-nonanol (ACI), 3-(Perfluorohexyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoronon-1-ol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C9H7F13O/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h23H,1-3H2
SMIL OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 378.13
Formel vægt 378.0289
Procent renhed >95