missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H,4H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H, 4H)-dione |
| CAS | 16511-38-9 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-1-Benzazepine-2,5-dione, 3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1H-1-benzazepine-2,5-dione, NSC 641163, 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H,4H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-9-5-6-10(13)11-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2,(H,11,13) |
| SMIL | O=C1CCC(=O)c2ccccc2N1 |
| IUPAC navn | 3,4-dihydro-1H-1-benzazepine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?