missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H,4H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30341879
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341879 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1860005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H, 4H)-dione
CAS 16511-38-9
Molekylær formel C10 H9 N O2
Mængde 5 g
Synonym 1H-1-Benzazepine-2,5-dione, 3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1H-1-benzazepine-2,5-dione, NSC 641163, 1H-[1]-Benzazephe-2,5(3H,4H)-dione
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-9-5-6-10(13)11-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
SMIL O=C1CCC(=O)c2ccccc2N1
IUPAC navn 3,4-dihydro-1H-1-benzazepine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Formel vægt 175.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.