Få mere at vide
1H-1,2,4-Triazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30460066
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460066 4 x 25 mg
18083370 100 mg
18002820 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.0300254AMP
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1H-1,2,4-Triazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Analyt- eller komponentnavne 1 H-1,2,4-Triazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H3 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-1,2,4-Triazol
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Løsningstype Fedt
SMIL c1nc[nH]n1
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 69.07
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 69,0327 g/mol