Få mere at vide
1H-1,2,4-Triazol, Mikromol™
Artikelnummer. 18083370
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083370 100 mg
18002820 25 mg
30460066 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1H-1,2,4-Triazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Analyt- eller komponentnavne 1 H-1,2,4-Triazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H3 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-1,2,4-Triazol
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMIL c1nc[nH]n1
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 69.07
Mængde 100 mg
Formel vægt 69.0327 g/mol