Få mere at vide
1H-1,2,4-Triazol, Mikromol™
Beskrivelse
1H-1,2,4-Triazol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1 H-1,2,4-Triazole |
| CAS | 288-88-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1 H-1,2,4-Triazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C2 H3 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5) |
| SMIL | c1nc[nH]n1 |
| IUPAC navn | 1H-1,2,4-triazol |
| Vis mere |