Få mere at vide
1H-1,2,4-Triazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458196
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458196 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458196 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0235.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Analyt- eller komponentnavne 1 H-1,2,4-Triazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H3 N3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-1,2,4-Triazol
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Løsningstype Fedt
SMIL c1nc[nH]n1
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 69.07
Mængde 10 mg
Formel vægt 69,0327 g/mol