Få mere at vide
1H-1,2,4-triazol-3-thiol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473014
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10473014 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10473014 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00858EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-1, 2, 4-Triazole-3-thiol
CAS 3179-31-5
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C2H3N3S
MDL nummer MFCD00005229
Mængde 25 g
Synonym 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
InChI nøgle AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
SMIL S=C1NNC=N1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-thion
Molekylvægt (g/mol) 101.13
PubChem CID 2723802
Formel vægt 101.13
Procent renhed 97%