Få mere at vide
1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | s-Triazole-3-sulfonamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4O2S/c3-9(7,8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H2,3,7,8)(H,4,5,6) |
| Formel vægt | 148.0055 |