Få mere at vide
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30460696
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460696 4 x 25 mg
30049869 25 mg
17923896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0542.0300254AMP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid
CAS 4928-87-4
Analyt- eller komponentnavne 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H3 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ribavirin Imp. C (EP), 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)c1nc[nH]n1
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 113.07
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 113.0225 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.