Få mere at vide
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 4928-87-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H3 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ribavirin Imp. C (EP), 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6) |
| SMIL | OC(=O)c1nc[nH]n1 |
| IUPAC navn | 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid |
| Vis mere |