Få mere at vide
1H-1,2,4-Triazol-1-carboxamidinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15435786
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435786 25 g 25g
15425786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60475.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19503-26-5 | C3H6ClN5 | 147,566 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19503-26-5
Molekylær formel C3H6ClN5
Molekylvægt (g/mol) 147.566
MDL nummer MFCD03095468
InChI nøgle JDDXNENZFOOLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1,2,4-triazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole-1-carboximidamide, monohydrochloride, c3h5n5.clh, ksc496s5d, 1,2,4-triazolecarboxamidine, chloride, 1-amidino-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-amidino-1h-1,2,4-triazole hydrochloride
PubChem CID 16218515
IUPAC navn 1,2,4-triazol-1-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=NN(C=N1)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride
Smeltepunkt 215 °C til 220 °C
Mængde 25 g
Beilstein 9500271
Formel vægt 147.57
Procent renhed 98%