Få mere at vide
1H-1,2,4-triazol-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-1,2,4-triazol-5-ol |
| CAS | 930-33-6 |
| Molekylær formel | C2H3N3O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one (ACI), s-Triazol-3-ol (7CI), Δ2-1,2,4-Triazolin-5-one (6CI, 8CI), 1,2-Dihydro-1,2,4-triazol-3-one, 1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-one, 1H-1,2,4-Triazol-3-ol, 2,4-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, NSC 119861, NSC 153380, NOA 457654, 1H-1,2,4-Triazol-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3O/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6) |
| SMIL | Oc1nc[nH]n1 |
| IUPAC navn | 1H-1,2,4-triazol-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.06 |
| Formel vægt | 85.0276 |