Få mere at vide
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one, 98+%
Artikelnummer. 15490237
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490237 10 mg 10mg
15400247 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62250.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Selektiv hæmmer af nitrogenoxid-følsom guanylylcyclase | CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187,158 g/mol
Selektiv inhibitor af nitrogenoxid-følsom guanylylcyclase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41443-28-1
Molekylær formel C9H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 187.158
MDL nummer MFCD00792620
InChI nøgle LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
IUPAC navn [1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one
Smeltepunkt 160 °C til 170 °C
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt 187.15
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fast stof