Få mere at vide
1H-1,2,3-Triazol, TRC
Artikelnummer. 30454235
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30454235 1 g
1 options
Artikelnummer. 30454235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7673901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-1,2,3-Triazole
CAS 288-36-8
Molekylær formel C2H3N3
Mængde 1 g
Synonym v-Triazole (7CI,8CI), 1,2,3-Triazole, 2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMIL c1c[nH]nn1
IUPAC navn 1H-triazol
Molekylvægt (g/mol) 69.07
Formel vægt 69.0327