Få mere at vide
1H-1,2,3-Triazole, 98%
Artikelnummer. p-7023440
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11438846
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16999.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
Det fremmer effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembraner via en intermolekylær protonoverførselsmekanisme. En nyttig triazol til proteomikforskning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det fremmer effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembraner via en intermolekylær protonoverførselsmekanisme. En nyttig triazol til forskning i proteomik
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-36-8
Molekylær formel C2H3N3
Molekylvægt (g/mol) 69.067
MDL nummer MFCD00014490
InChI nøgle QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC navn 2H-triazol
SMIL C1=NNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-1,2,3-Triazole
Smeltepunkt 23°C to 25°C
Tæthed 1.192
Kogepunkt 208°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 1 g
Beilstein 104766
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 69.07
Procent renhed 98%