Få mere at vide
1H-1,2,3-Triazol, 98%
Artikelnummer. 11458846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458846 25 g 25g
11438846 1 g 1g
11448846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16999.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69,067 g/mol
Det fremmer effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembraner via en intermolekylær protonoverførselsmekanisme. En nyttig triazol til proteomikforskning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det fremmer effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembraner via en intermolekylær protonoverførselsmekanisme. En nyttig triazol til forskning i proteomik
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-36-8
Molekylær formel C2H3N3
Molekylvægt (g/mol) 69.067
MDL nummer MFCD00014490
InChI nøgle QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC navn 2H-triazol
SMIL C1=NNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-1,2,3-Triazole
Smeltepunkt 23 °C til 25 °C
Tæthed 1.192
Kogepunkt 208 °C
Flammepunkt 107 °C (224 °F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 25 g
Beilstein 104766
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 69.07
Procent renhed 98%