Få mere at vide
1H-1,2,3-Triazole, 98%
Beskrivelse
Det fremmer effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembraner via en intermolekylær protonoverførselsmekanisme. En nyttig triazol til proteomikforskning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det fremmer effektivt protonledningen i polymerelektrolytmembraner via en intermolekylær protonoverførselsmekanisme. En nyttig triazol til forskning i proteomik
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-1,2,3-Triazole |
| Smeltepunkt | 23°C to 25°C |
| Tæthed | 1.192 |
| Kogepunkt | 208°C |
| Flammepunkt | 107°C (224°F) |
| Brydningsindeks | 1.498 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 104766 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water. |
| Formel vægt | 69.07 |
| Vis mere |