missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30453397
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453397 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767443100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde
CAS 16681-68-8
Molekylær formel C3H3N3O
Mængde 100 mg
Synonym 1H-1,2,3-Triazole-5-carbaldehyde, 1H-[1,2,3]Triazole-4-carbaldehyde, 2H-Triazole-4-carbaldehyde, NSC 20115
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O/c7-2-3-1-4-6-5-3/h1-2H,(H,4,5,6)
SMIL O=Cc1cnn[nH]1
IUPAC navn 1H-triazole-5-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 97.07
Formel vægt 97.0276
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.