missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H-1,2,3-Triazole-1-acetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30138708
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138708 50 mg
17910515 5 mg
17921775 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138708 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76754550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4314-22-1
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.1
IUPAC navn 2-(triazol-1-yl)acetic acid
SMIL OC(=O)Cn1ccnn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-1,2,3-Triazole-1-acetic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4(9)3-7-2-1-5-6-7/h1-2H,3H2,(H,8,9)
Formel vægt 127.0382
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.