Få mere at vide
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amin, TRC
Artikelnummer. 30343152
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30343152 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30343152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB540540500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine
CAS 3325-11-9
Molekylær formel C6 H6 N4
Mængde 500 mg
Synonym 1H-Benzotriazol-5-amine, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-yl)amine, 1H-1,2,3-Benzotriazol-6-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-amine, 5(6)-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenztriazole, 6-Aminobenzotriazole
InChI formel InChI=1S/C6H6N4/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)
SMIL Nc1ccc2n[nH]nc2c1
IUPAC navn 2H-benzotriazol-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 134.139
Formel vægt 134.059